重要文件
1.05465
Millipore
MacCONKEY琼脂
for the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria (According harm. EP/USP/JP)
同義詞:
MACCONKEY agar
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
medium granules (dehydrated (DCM))
製造商/商標名
GranuCult®
技術
microbiological culture: suitable
pH值
6.9-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
50 g/L
體積密度
720 kg/m3
應用
microbiology
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
適合性
Salmonella spp.
Shigella spp.
coliforms
一般說明
用于分离沙门氏菌、志贺氏杆菌和大肠菌群(根据协调EP/USP/JP)
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.