重要文件
1.05284
Millipore
绿脓杆菌培养基
Pseudomonas selective agar base for microbiology (According harm. EP/USP/JP)
同義詞:
Pseudomonas selective agar, CETRIMIDE agar, Pseudomonas selective agar (base)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
暫時無法取得訂價和供貨情況
agency
EP
JP
USP
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
製造商/商標名
GranuCult® prime
技術
microbiological culture: suitable
pH值
7.0-7.4 (37 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
45 g/L
體積密度
640 kg/m3
應用
microbiology
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
適合性
Pseudomonas spp.
一般說明
建议将十六烷三甲基溴化铵琼脂用于选择性分离和鉴定 铜绿假单胞菌。使用西曲溴铵(N-十六烷基-N,N,N-三甲基溴化铵)在很大程度上抑制伴随微生物菌群的生长,将对 铜绿假单胞菌生长的干扰降至最低。 该培养基不会抑制 铜绿假单胞菌的色素生成。
應用
十六烷三甲基溴化铵琼脂,或称 假单胞菌 选择性琼脂,用于从药物产品和其他各种物质中分离和区分 铜绿假单胞菌
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.