重要文件
1.04728
Millipore
myo-Inositol
suitable for microbiology
同義詞:
myo-Inositol, Hexahydroxycyclohexane, Cyclohexanehexol, meso-Inositol, Myo-Inosit
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H12O6
CAS號碼:
分子量::
180.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
酶委員會索引編號:
201-781-2
NACRES:
NA.74
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
pH值
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
225-227 °C
溶解度
143 g/L
應用
microbiology
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OC1C(C(C(C(C1O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H
InChI 密鑰
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC): ≥ 99 %
Identity (IR): conforms
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 227 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.5 %
Suitability for microbiology: conforms
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 3
1 of 3
肌醇 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000485
肌醇
肌醇 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1340960
肌醇