推薦產品
產品名稱
异己烷, for liquid chromatography LiChrosolv®
蒸汽壓力
160-190 hPa ( 20 °C)
品質等級
描述
isocratic
產品線
LiChrosolv®
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
260 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
≤0.5% n-Hexane (GC)
≥60% Isohexane (GC)
蒸發殘留物
≤2.0 mg/L
顏色
APHA: ≤10
透射率
210 nm, ≥60%
220 nm, ≥80%
245 nm, ≥98%
運動黏度
0.5 cSt(20 °C)
bp
53-63 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
轉變溫度
flash point -21 °C
密度
0.66 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
應用
- In-house validation of accelerated solvent extraction-gas chromatography-mass spectrometry for the determination of bound 3- and 2-monochloropropanediols (MCPD) and glycidol in food products.:本文验证了一种稳健的分析方法,对于保证食品安全合规有重要意义。异己烷在方法中用于提高萃取效率和分析精确度(Shaari et al., 2021)。
- Optimized determination of polybrominated diphenyl ethers and polychlorinated biphenyls in sheep serum by solid-phase extraction-gas chromatography-mass spectrometry.:测定生物样本中的环境污染物时,使用异己烷改进萃取和检测效率,提高方法的灵敏度和准确度(Zhang & Rhind, 2011)。
- Simultaneous extraction and clean-up of polybrominated diphenyl ethers and polychlorinated biphenyls from sheep liver tissue by selective pressurized liquid extraction and analysis by gas chromatography-mass spectrometry.:本文介绍了一种从肝组织中同时萃取和纯化特定污染物的简化方法,异己烷在提高萃取效率方面发挥关键作用(Zhang et al., 2011)。
- Selective pressurized liquid extraction of estrogenic compounds in soil and analysis by gas chromatography-mass spectrometry.:着重研究如何靶向萃取环境样本中的激素干扰物,异己烷因其选择性溶剂化特性而用于提高分析物的选择性和产量(Zhang et al., 2011)。
- Fast sample preparation involving MASE and coupled column normal phase liquid chromatography for the rapid trace analysis of dioxins in air-dust samples from fire catastrophe emissions.:本文探讨一种复杂基质中微量污染物的快速制备和分析方法,异己烷有助于实现快速可靠结果。
準備報告
分析報告
异己烷(GC): ≥ 60.0 %
正己烷(GC): ≤ 0.5 %
蒸发残留物: ≤ 2.0 mg/l
水: ≤ 0.005 %
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
透射率(210 nm): ≥ 60 %
透射率(220 nm): ≥ 80%
透射率(从245起 nm开始): ≥ 98%
经0.2 µm过滤器过滤
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-5.8 °F
閃點(°C)
-21 °C