Merck
1.03672
SAFC
胆固醇,来自羊毛脂
extra pure, powdered
製藥生產
同義詞:
胆固醇,来自羊毛脂
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H46O
CAS號碼:
分子量::
386.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
200-353-2
品質等級
形狀
powder
bp
200 °C (Decomposition)
mp
141 °C
溶解度
insoluble >0.001 g/L
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI 密鑰
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1