重要文件
1.03162
Supelco
Eschka′s mixture
GR for analysis (for determination of sulfur in coal)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352402
NACRES:
NB.21
品質等級
形狀
solid
pH值
12 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解度
80 g/L
體積密度
300 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
分析報告
Magnesium oxide: 65.0 - 67.0 %
Sodium carbonate: 32.0 - 34.0 %
Total sulfur (S): ≤ 0.0005 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.5 %
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1