重要文件
1.03092
Supelco
Dithizone
for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph Eur
同義詞:
Dithizone, Diphenylthiocarbazone
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H12N4S
CAS號碼:
分子量::
256.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352127
酶委員會索引編號:
200-454-1
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
化驗
≥98% (argentometric)
形狀
solid
mp
168 °C (decomposition)
體積密度
250 kg/m3
λmax
604-607 nm in chloroform
吸光率
605/445 nm ≥2.5 (chloroform, 0.005 g/L)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
S=C(NNc2ccccc2)N=Nc1ccccc1
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)
InChI 密鑰
UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (Chloroform): 604 - 607 nm
Spec. Absorptivity A1%/1cm (λmax.; 0,005 g/l; chloroform): ≥ 1522
Absorption ratio (605 nm / 445 nm;0.005 g/l; choroform): ≥ 2.5
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.2 %
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3