重要文件
1.02955
Supelco
2,2′-Biquinoline
GR for analysis
同義詞:
2,2′-Biquinoline, Cuproine, 2,2′-Diquinolyl
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H12N2
CAS號碼:
分子量::
256.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
204-357-5
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
solid
mp
192-195 °C
溶解度
1.02 mg/L
體積密度
290 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C18H12N2/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17(19-15)18-12-10-14-6-2-4-8-16(14)20-18/h1-12H
InChI 密鑰
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 193 - 196 °C
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3