重要文件
699055
Sigma-Aldrich
硫代异烟酰胺
97%
同義詞:
4-吡啶硫代酰胺, 吡啶-4-硫代酰胺, 硫异烟酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6N2S
CAS號碼:
分子量::
138.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
199 °C (D)
官能基
amine
SMILES 字串
NC(=S)c1ccncc1
InChI
1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI 密鑰
KPIIGXWUNXGGCP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)