文件
1.02243
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide adsorber
for decontamination of ethidium bromide from staining solutions
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352401
NACRES:
NA.51
pH值
3.0 (25 °C in H2O, suspension)
儲存溫度
15-25°C
分析報告
Performance test: passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3