等級
for molecular biology
品質等級
產品線
BioReagent
形狀
powder
技術
electrophoresis: suitable
mp
260-262 °C (dec.) (lit.)
螢光
λex 360 nm; λem 590 nm in PBS
λex 526 nm; λem 605 nm (10 mM TBE; pH 8.0;)
λex 526 nm; λem 605 nm in aqueous buffer
適合性
suitable for gel electrophoresis
SMILES 字串
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI 密鑰
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
插入双链 DNA 和 RNA 的移码诱变剂。
生化/生理作用
重構
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
相關內容
Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research.