文件
1.01787
Supelco
Surfactants (nonion) Test, photometric
photometric, 0.10-7.50 mg/L (Triton X-100), Spectroquant®
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
表面活性剂(非离子)细胞测试, photometric, 0.10-7.50 mg/L (Triton X-100), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
分析物功能類別
surfactants, nonionic
測量範圍
0.10-7.50 mg/L (Triton X-100)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (TBPE)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法 0.10 - 7.50 mg/l Triton X-100 Spectroquant®
Spectroquant®表面活性剂(非离子)Cell Test 可以测定水样品中的非离子表面活性剂(亲水性末端不′带任何电荷)。表面活性剂是降低水的表面张力的添加剂,例如发泡剂、乳化剂和去污剂。大多数表面活性剂作为生活垃圾的一部分进入水道,或起源于工业过程,通常促进其他污染物的引入。表面活性剂水平上升会对动植物和人类造成伤害。
Spectroquant® Cell Test预装测试盒包含预装试剂的16 mm反应比色管(Cell),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有的Spectroquant®预装版(Cell Test)和试剂版(Reagent Test)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
相關內容
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.