重要文件
1.01424
Sigma-Aldrich
May-Grünwald′曙红-亚甲基蓝溶液改性
for microscopy
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116130
酶委員會索引編號:
200-659-6
NACRES:
NA.05
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for microscopy
品質等級
蒸汽壓力
128 hPa ( 20 °C)
形狀
liquid
自燃溫度
420 °C
成份
C.I. 45380, 0.5 g/L
C.I. 52015, 0.7 g/L
contains CH3OH
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
技術
microbe id | staining: suitable
bp
65 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 12 °C
密度
0.79 g/cm3 at 20 °C
應用
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
根据May-Grünwald所创建的染色方法是血液学诊断程序中的标准技术之一。像Wright′曙红亚甲基蓝溶液和Leishman′曙红亚甲基蓝溶液一样,这款可直接使用的溶液被用于血液和骨髓涂片及临床细胞学标本的染色。500 ml瓶子可提供约1500次染色。 May-Grünwald′红亚甲基蓝溶液是一种IVD/CE注册和认证的产品,500 ml瓶子足以在Hellendahl细胞中对1600张载玻片进行染色。有关更多细节,请参阅使用说明(IFU)。IFU可从本网站下载。
分析報告
显微镜的适用性(血液涂片):通过测试
红细胞:粉红色至棕褐色
核:紫色
嗜酸性颗粒:红棕色
中性粒细胞:浅紫色
淋巴细胞细胞质:蓝色
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
53.6 °F
閃點(°C)
12 °C
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
了解血液、造血器官和血液疾病的臨床研究,包括治療、預防以及血液學測試中使用的染色劑和染料。
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Questions
  1. should this be used neat or diluted with methanol and/or buffered water
    1 answer
    1. This product is prepared as a concentrate. Please see the link below to the Data Sheet for the dilution instructions:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/412/029/101424ug-ms.pdf