Merck
全部照片(5)
重要文件
1.00867
Supelco
二异丙醚
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
同義詞:
二异丙基醚, 异丙醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
102.17
Beilstein:
1731256
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
203-560-6
NACRES:
NA.21
bp:
68-69 °C (lit.)
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ACS reagent
for analytical purposes
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽壓力
120 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
827 °F
效力
5880 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
包含
~10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
雜質
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.001% Peroxide (as H2O2)
蒸發殘留物
≤0.005%
顏色
clearAPHA: ≤10
折射率
n20/D 1.367 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -28 °C
密度
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES 字串
CC(C)OC(C)C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI 密鑰
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
聯結
Discover EMSURE - to be more than sure!
其他說明
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-20.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-29 °C - closed cup