Merck
1.00232
SAFC
Sodium hydroxide solution
10%, EMPROVE® EXPERT
製藥生產
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352306
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Sodium hydroxide solution 10%, EMPROVE® EXPERT
品質等級
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
liquid
pH值
13.8 (20 °C in H2O)
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
no temp limit
一般說明
EMPROVE® EXPERT
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
也與該產品經常一起購買
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
什麼是Emprove® 套裝?
Emprove® 計劃是一個為我們的篩選器和單次用元件、製藥原料和起始材料提供全面徹底記錄的系統。
了解更多效益 Emprove® 計畫訂閱可提供
為什麼沒有這些文件?
Emprove® 檔案包含旨在支持藥品生產商的註冊過程和風險評估活動的訊息,並包含機密資訊。如果您想存取,請聯絡我們