重要文件
1.00212
Millipore
亚硒酸盐——胱氨酸肉汤
for enrichment of Salmonella
同義詞:
Selenite-cystine broth
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
暫時無法取得訂價和供貨情況
agency
AOAC®
APHA
FDA-BAM
ISO
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
製造商/商標名
GranuCult® prime
技術
microbiological culture: suitable
pH值
6.8-7.2 (37 °C, 23 g/L in H2O)
溶解度
23 g/L
體積密度
900 kg/m3
應用
clinical
food and beverages
industrial qc
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Salmonella spp.
一般說明
GranuCult®高级亚硒酸盐胱氨酸肉汤用于对食品和动物饲料等材料中的沙门氏菌进行选择性增菌,尤其适合需要重点检测肠沙门氏菌肠亚种伤寒沙门氏菌和副伤寒沙门氏菌的应用。
蛋白胨包含酪蛋白的酶消化物,提供氮源、维生素、氨基酸,乳糖则用作碳源。磷酸氢二钠作为缓冲液维持pH稳定。
亚硒酸盐在培养的第6-12小时内抑制大肠菌群细菌和肠球菌生长,抑制作用随后缓慢下降。
L-胱氨酸通过减少毒性促进沙门氏菌生长。North和Bartram(1953)描述的改良版培养基在Leifson(1936)配方基础上添加L-胱氨酸。
應用
GranuCult®高级亚硒酸盐胱氨酸肉汤用于对食品和动物饲料等材料中的沙门氏菌进行选择性增菌,尤其适合需要重点检测肠沙门氏菌肠亚种伤寒沙门氏菌和副伤寒沙门氏菌的应用。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
AOAC is a registered trademark of AOAC International
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3