Merck
1.00002
SAFC
磷酸三正丁酯
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur.
製藥生產
同義詞:
磷酸三丁酯, TBP, TBPA
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3(CH2)3O)3PO
CAS號碼:
分子量::
266.31
Beilstein:
1710584
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
酶委員會索引編號:
204-800-2
暫時無法取得訂價和供貨情況
agency
Ph. Eur.
品質等級
蒸汽密度
9.2 (vs air)
蒸汽壓力
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
liquid
自燃溫度
770 °F
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 146 °C
溶解度
6 g/L
密度
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI 密鑰
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
化学品对保持生物药物在生产和制剂过程中的稳定性起重要作用,比如,防止药物聚集。我们为生物分子的纯化和制剂提供一系列优质的稳定剂、缓冲液和盐类。它们专为高风险应用而开发,具有较低的生物负荷和内毒素含量。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
磷酸三丁酯广泛作为溶剂,与TritonTM X100或Tween®共同用于病毒灭活程序的溶剂/去污剂处理,尤其适合血浆来源的治疗药物。
由于微生物和内毒素限度低,Emprove® Expert磷酸三丁酯特别适合高风险应用。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
293.0 °F - closed cup
閃點(°C)
145 °C - closed cup
什麼是Emprove® 套裝?
Emprove® 計劃是一個為我們的篩選器和單次用元件、製藥原料和起始材料提供全面徹底記錄的系統。
Material Qualification Dossier
免費—登入下載
Quality Management Dossier
可透過訂閱或付費取得
Operational Excellence Dossier
可透過訂閱或付費取得
Operational Excellence Dossier
可透過訂閱或付費取得
了解更多效益 Emprove® 計畫訂閱可提供
為什麼沒有這些文件?
Emprove® 檔案包含旨在支持藥品生產商的註冊過程和風險評估活動的訊息,並包含機密資訊。如果您想存取,請聯絡我們