09-066
Anti-ASPM Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
Abnormal spindle protein homolog, Asp homolog, asp (abnormal spindle) homolog, microcephaly associated (Drosophila), asp (abnormal spindle)-like, microcephaly associated, asp (abnormal spindle)-like, microcephaly associated (Drosophila), microcephaly, pr
About This Item
推薦產品
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
rat, human
物種活性(以同源性預測)
chimpanzee, primate
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ASPM(259266)
一般說明
特異性
免疫原
應用
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
品質
標靶描述
外觀
儲存和穩定性
分析報告
Human ductal carcinoma tissue
其他說明
免責聲明
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1