文件
07-618
Sigma-Aldrich
抗-SF-1抗体
Upstate®, from rabbit
同義詞:
Anti-AD4BP, Anti-FTZ1, Anti-FTZF1, Anti-POF7, Anti-SF-1, Anti-SF1, Anti-SPGF8, Anti-SRXX4, Anti-SRXY3, Anti-hSF-1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
甾体生成因子-1(SF-1)调节参与肾上腺和性腺发育的多个基因,并参与多种激素的生物合成,包括肾上腺和性腺类固醇、抗苗勒管激素(AMH)和促性腺激素。SF-1属于孤儿核受体Fushi Tarazu因子-1(FTZ-F1)亚家族。在成人卵巢中,SF-1定位于膜/间质细胞。
特異性
识别SF-1。
免疫原
小鼠SF-1的DNA结合域,在大肠杆菌中作为GST融合蛋白产生,通过GST琼脂糖柱层析部分纯化
應用
抗-SF-1抗体是一种高质量的兔多克隆抗体,用于检测SF-1,&已在WB中得到验证。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过免疫印迹对Y1细胞的RIPA裂解液进行了常规评估
標靶描述
53kda
外觀
形式:纯化
纯化蛋白A
蛋白A纯化的免疫球蛋白,溶于30%甘油,0.07M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.105 M NaCl,0.035%叠氮化钠作为防腐剂的溶液中。
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存2年。避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始小瓶进行离心。
分析報告
对照
Y1细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Louisa M Ludbrook et al.
Endocrinology, 153(4), 1948-1958 (2012-02-02)
Human DAX1 duplications cause dosage-sensitive sex reversal (DSS) whereby chromosomally XY individuals can develop as females due to gonadal dysgenesis. However, the mechanism of DSS-adrenal hypoplasia congenita on X, gene 1 (DAX1) action in the fetal testis is unknown. We
Yasmin M Vasquez et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 30(5), 518-532 (2016-03-29)
Epigenetic silencing of steroidogenic factor 1 (SF1) is lost in endometriosis, potentially contributing to de novo local steroidogenesis favoring inflammation and growth of ectopic endometrial tissue. In this study, we examine the impact of SF1 expression in the eutopic uterus
Steroidogenic factor-1 is an essential transcriptional activator for gonad-specific expression of promoter I of the rat prolactin receptor gene
Hu, Z, et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 14263-14271 (1997)
Steroidogenic factor 1: an essential mediator of endocrine development
Parker, Keith L, et al
Recent Progress in Hormone Research, 57, 19-36 (2002)
Hormonal regulation of microRNA expression in steroid producing cells of the ovary, testis and adrenal gland.
Hu, Z; Shen, WJ; Cortez, Y; Tang, X; Liu, LF; Kraemer, FB; Azhar, S
Testing null