Merck
全部照片(4)
重要文件
07-213-I
Sigma-Aldrich
不对称二甲基化组蛋白H4(Arg3)抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
Histone H4
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, rat, human
技術
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
dimethylation (Arg3)
基因資訊
一般說明
组蛋白H4具有从H4/A至H4/N的多个异构体名称,由基因组中名为HIST1H4A至HIST1H4N/H4/A或H4FA至H4/L和HIST2H4A、HIST2H4B和HIST4H4的多个基因编码。组蛋白H4是染色质和核小体的关键成分。组蛋白H4与其他组蛋白成员形成多聚体簇,以调节细胞核内的染色质和DNA结构。组蛋白H4是许多翻译后修饰的靶标,包括乙酰化、甲基化、磷酸化、泛素化、苏素化、巴豆酰化(仅限雄性生殖细胞,标记睾丸特异性基因)和瓜氨酸化。组蛋白H4在赖氨酸16上的乙酰化(H4-K16Ac)是真核生物中组蛋白H4最普遍和可逆的翻译后染色质修饰,它和其他修饰有助于控制染色质结构和组蛋白H4的蛋白质相互作用。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于人不对称二甲基化组蛋白H4(Arg3)的N端。
表位:N端
應用
斑点印迹特异性分析:用抗二甲基H3(Lys4)(浓度为2.0 ug/mL,稀释度为1:500)探测含有具有各种修饰的组蛋白肽的AbSurance组蛋白H3抗体特异性阵列(货号16-667)和AbSurance组蛋白H2A,H2B,H4抗体特异性阵列(货号16-665)。
免疫沉淀分析:代表性批次的1:3,333稀释液可免疫沉淀500 µg HeLa和500ng HeLa AE细胞裂解液中的不对称二甲基化组蛋白H4(Arg3)。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
这种不对称二甲基化组蛋白H4(Arg3)抗体经验证可用于蛋白质印迹、免疫沉淀和斑点印迹法检测不对称二甲基化组蛋白H4(Arg3)。
品質
通过蛋白质印迹法对组蛋白H4重组蛋白进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:3,333稀释液在500 ng经PRMT1处理的组蛋白H4重组蛋白中检测到不对称二甲基化组蛋白H4(Arg3)。
標靶描述
观测值〜13 kDa
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Cheng-Han Yu et al.
Bioscience reports, 38(2) (2018-03-16)
Phenyl vinyl sulfone (PVS) and phenyl vinyl sulfonate (PVSN) inactivate protein tyrosine phosphatases (PTPs) by mimicking the phosphotyrosine structure and providing a Michael addition acceptor for the active-site cysteine residue of PTPs, thus forming covalent adducts between PVS (or PVSN)
Daniele Musiani et al.
Cell reports, 30(4), 1208-1222 (2020-01-30)
Protein arginine methyltransferase 1 (PRMT1) is overexpressed in various human cancers and linked to poor response to chemotherapy. Various PRMT1 inhibitors are currently under development; yet, we do not fully understand the mechanisms underpinning PRMT1 involvement in tumorigenesis and chemoresistance.