文件
05-23-0101
Sigma-Aldrich
血管紧张素II,人
Plays an important role in the regulation of blood pressure.
同義詞:
血管紧张素II,人, DRVYIHPF, 血管紧张素II
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C50H71N13O12
CAS號碼:
分子量::
1046.18
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
生物源
human
品質等級
無菌
non-sterile
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
技術
cell based assay: suitable
顏色
white to off-white
溶解度
5% acetic acid: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCC(C)C(C(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CC3=CC=CC=C3)C(=O)O)NC(=O)C(CC4=CC=C(C=C4)O)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(CCCN=C(N)N)NC(=O)C(CC(=O)O)N
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41?/m0/s1
InChI 密鑰
CZGUSIXMZVURDU-GYGDIBSWSA-N
基因資訊
human ... ACE2(59272)
相關類別
一般說明
研究领域:细胞信号传导
细胞渗透性:否
主要靶标 腺苷酸环化酶活性
产品与ATP不相容。
可逆:否
應用
人血管紧缩素II已用于诱导小鼠纤维化,以评估损伤后成纤维细胞遗失对心脏功能的影响。它也用于诱导大鼠腹主动脉瘤(AAA)。
生化/生理作用
血管紧缩素II是肾素-血管紧张素系统(RAS)的关键成分。它通过影响肾小管中的钠水潴留,在血管收缩、血压调节和体液平衡控制方面起关键作用。此外,血管紧缩素II刺激肾上腺中醛固酮的释放,有助于维持体液和电解质平衡的调节。血管紧缩素II也促进炎症和组织损害。它抑制自发性高血压大鼠的腺苷酸环化酶活性。血管紧缩素II也活化平滑肌细胞中的JAK2和多个激酶,包括各种细胞中的p125FAK、胞浆钙依赖性酪氨酸激酶和p60c-src 。在血管肌平滑肌细胞中,它激活ERK1/2、JNK和p38 MAP 激酶。
包裝
警告
毒性:标准处理(A)
序列
H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH
重構
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在 4°C 下可稳定保存长达 1 周,在 -20°C 下可稳定保存长达 1 个月。
其他說明
Zhu, M., et al. 2000.J. Neurophysiol.84, 2494.
Natarajan, R., et al. 1999.Hypertension 33, 378.
Mazzolai, L., et al. 1998.Hypertension 31, 1324.
Earp, H.S., et al. 1995.J. Biol. Chem. 270, 28440.
Ishida, M., et al. 1995.Circ.Res. 77, 1053.
Vyas, S.J., and Jackson, E.K.1995.J. Pharmacol.Exp.Ther.273, 768.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Activation of MAPKs by angiotensin II in vascular smooth muscle cells. Metalloprotease-dependent EGF receptor activation is required for activation of ERK and p38 MAPK but not for JNK
Eguchi S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276(11), 7957-7962 (2001)
Angiotensin II inhibits glomerular adenylate cyclase via the angiotensin II receptor subtype 1 (AT1)
Edwards R M and Stack E J
The Journal of Pharmacy and Pharmacology, 266(2), 506-510 (1993)
Activation of MAPKs by angiotensin II in vascular smooth muscle cells. Metalloprotease-dependent EGF receptor activation is required for activation of ERK and p38 MAPK but not for JNK
Eguchi S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276(11), 7957-7962 (2001)
Early Progression of Abdominal Aortic Aneurysm is Decelerated by Improved Endothelial Barrier Function via ALDH2-LIN28B-ELK3 Signaling
Yang K, et al.
Advanced Science Letters, 10(32) (2023)
Angiotensin II inhibits glomerular adenylate cyclase via the angiotensin II receptor subtype 1 (AT1)
Edwards RM, et al.
Journal of Separation Science, 266(2), 506-510 (1993)