重要文件
M-257
Supelco
Mescaline hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
同義詞:
Mescaline hydrochloride solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H17NO3·HCl
CAS號碼:
分子量::
247.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
品質等級
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol ((as free base))
形式
single component solution
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
NCCC1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1.Cl
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-13-9-6-8(4-5-12)7-10(14-2)11(9)15-3;/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
FVZVSNDNKMOYKF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)