特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]2C)O[C@H]3[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]3C)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CC[C@@H]6[C@@H]5C[C@@H](O)[C@]7(C)[C@H](CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1
InChI 密鑰
LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
基因資訊
human ... ATP1A1(476) , ATP1A2(477) , ATP1A3(478) , ATP1A4(480) , ATP1B1(481) , ATP1B2(482) , ATP1B3(483) , FXYD2(486)
一般說明
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
客戶也查看了
條款
LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18