包裝
pkg of 1 × 5 mg (870704P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
應用
lipidomics
脂質類型
coenzymes
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C25H42N7O17P3S.3Na/c1-4-5-16(34)53-9-8-27-15(33)6-7-28-23(37)20(36)25(2,3)11-46-52(43,44)49-51(41,42)45-10-14-19(48-50(38,39)40)18(35)24(47-14)32-13-31-17-21(26)29-12-30-22(17)32;;;/h12-14,18-20,24,35-36H,4-11H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,37)(H,41,42)(H,43,44)(H2,26,29,30)(H2,38,39,40);;;/q;3*+1/p-3/t14-,18?,19+,20+,24-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
PRMIKLPNYYDDCC-XRHOYZRHSA-K
一般說明
生化/生理作用
包裝
水污染物質分類(WGK)
WGK 3