重要文件
870127P
Avanti
16:0 hexynoyl PE
powder
同義詞:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(5-hexynoyl) (ammonium salt)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C43H83N2O9P
CAS號碼:
分子量::
803.10
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 25 mg (870127P-25mg)
脂質類型
headgroup modified lipids
click reagents
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC#C)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C43H80NO9P.H3N/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-31-34-42(46)50-38-40(39-52-54(48,49)51-37-36-44-41(45)33-30-9-6-3)53-43(47)35-32-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2;/h3,40H,4-5,7-39H2,1-2H3,(H,44,45)(H,48,49);1H3/t40-;/m1./s1
InChI 密鑰
YTZUQHQKTCVMFU-YPMTVOEDSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870127P-25mg)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)