重要文件
860776P
Avanti
16:0 SB (DPSB)
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
Dipalmitoyl-rac-glycero-3-sulfobetaine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C40H79NO7S
CAS號碼:
分子量::
718.12
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
官能基
(Sphingolipid)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
應用
Targeted drug delivery
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)