化驗
>99% (TLC)
形狀
chloroform solution
包裝
pkg of 1 × 4 mL (890899C-100MG)
pkg of 5 × 4 mL (890899C-500MG)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
25 mg/mL in chloroform
應用
advanced drug delivery
脂質類型
cationic lipids
transfection
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CN(C)CC(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C41H81NO2/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-43-40-41(39-42(3)4)44-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3
InChI 密鑰
GLGLUQVVDHRLQK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
應用
生化/生理作用
包裝
5 × 5 mL 透明玻璃密封安瓿(890899C-500MG)
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3