重要文件
860342P
Avanti
14:0 PC-d9
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9, powder
同義詞:
[(2R)-2,3-di(tetradecanoyloxy)propyl] 2-[tris(trideuteriomethyl)azaniumyl]ethyl phosphate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C36H63NO8PD9
CAS號碼:
分子量::
686.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (860342P-10mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 860342P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
InChI 密鑰
CITHEXJVPOWHKC-LNEGZTHBSA-N
一般說明
14:0 PC-d9 is a deuterated phosphocholine (PC) wherein nine protons of dimyristoyl are replaced by deuterium.
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860342P-10mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Journal of materials chemistry. B (2012)