重要文件
860088P
Avanti
C20:0 GM1 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
C20:0 GM1 (synthetic)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C75H138N4O31
CAS號碼:
分子量::
1591.91
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 100 μg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860088P-100UG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)