文件
860065P
Avanti
神经节苷脂 GM1(羊脑)
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
110952
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
描述
GM1 Ganglioside (Brain, Ovine-Sodium Salt)
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860065P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (860065P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860065P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860065P-5mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@H]5O[C@H
InChI
1S/C73H131N3O31/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-52(86)76-44(45(83)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-2)40-99-69-61(93)59(91)63(50(38-79)102-69)104-71-62(94)67(98-41-47(85)55(87)66-53(74-42(3)81)46(84)35-73(97,107-66)72(95)96)64(51(39-80)103-71)105-68-54(75-43(4)82)65(57(89)49(37-78)100-68)106-70-60(92)58(90)56(88)48(36-77)101-70/h31,33,44-51,53-71,77-80,83-85,87-94,97H,5-30,32,34-41H2,1-4H3,(H,74,81)(H,75,82)(H,76,86)(H,95,96)/b33-31+/t44?,45?,46-,47?,48+,49+,50+,51+,53+,54+,55?,56-,57-,58-,59+,60+,61+,62+,63+,64-,65+,66+,67+,68-,69+,70-,71-,73-/m0/s1
InChI 密鑰
CNLVNZJJSHZYAS-ALSOZVJRSA-N
一般說明
神经节苷脂 GM1 简称脑神经节苷脂。它是一种酸性鞘糖脂,由 N-乙酰神经氨酸或 N-羟乙酰神经氨酸残基组成。在大脑发育过程中上调。神经节苷脂 GM1 有 5 个糖基单位。
應用
神经节苷脂 GM1(羊脑)已被用于制备用于荧光研究的单层小囊泡。它也被用于脂质体制备,用于人野生型 −突触核蛋白 的圆二色谱研究。它可用作电喷雾离子化 (ESI) 质谱 (MS) 分析的标准脂质。
生化/生理作用
神经节苷脂 GM1 是血浆膜 Ca 2 + 流量的调节剂。它在神经元发育成熟中起关键作用,具有神经保护功能。来自绵羊的 GM1 神经节苷脂具有许多药学应用,被认为是治疗亨廷顿氏病的有效治疗剂。由于 β-半乳糖苷酶缺乏与代谢紊乱 GM1 神经节苷脂沉积症有关,GM1在脑中积聚。
包裝
5 mL 棕色玻璃螺旋盖小瓶 (860065P-1 mg)
5 mL 棕色玻璃螺旋盖小瓶 (860065P-10 mg)
5 mL 棕色玻璃螺旋盖小瓶 (860065P-25 mg)
5 mL 棕色玻璃螺旋盖小瓶 (860065P-5 mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Formation of supported lipid bilayers containing phase-segregated domains and their interaction with gold nanoparticles
Melby ES, et al.
Environmental science : water research & technology, 3(1), 45-55 (2016)
Quantitative Comparison of GM1 Gangliosidosis Afflicted Ovine Tissue using Thin-Layer Chromatography, Mass Spectrometry and Nuclear Magnetic Resonance
Mata CV and Mitchell JC
Faseb Journal, 33(1), 796-715 (2019)
Tyuji Hoshino et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(27), 8085-8094 (2013-05-22)
Accumulation and fibril formation of amyloid β (Aβ) peptides onto a ganglioside-rich lipid membrane is a cause of neuro-disturbance diseases. To find out a measure for suppressing the nucleation of a seed for amyloid fibrils, the mechanism of the initial
The multi-tasked life of GM1 ganglioside, a true factotum of nature
Ledeen RW and Wu G
Trends in Biochemical Sciences, 40(7), 407-418 (2015)
Combination of ESI and MALDI mass spectrometry for qualitative, semi-quantitative and in situ analysis of gangliosides in brain
Zhang Y, et al.
Scientific reports, 6(, 25289-25289 (2016)