重要文件
860068P
Avanti
24:1 CPE (d18:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand (860068P), powder
同義詞:
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosylphosphoethanolamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C44H87N2O6P
CAS號碼:
分子量::
771.15
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860068P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand (860068P)
脂質類型
sphingolipids
deuterated lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5mL glass amber screw cap vial (860068P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)