文件
700356P
Avanti
Ent-Androstenedione
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
Androst-4-ene-3,17-dione, (8α,9β,10α,13α,14β)-
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H26O2
分子量::
286.41
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg ((700356P-1MG))
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700356P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3