重要文件
330724C
Avanti
18:1 MG
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
1-oleoyl-rac-glycerol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H40O4
CAS號碼:
分子量::
356.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>99% (TLC)
形狀
chloroform solution
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
lipidomics
脂質類型
neutral glycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O(CC(O)CO)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI 密鑰
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
包裝
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330724C-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)