重要文件
330274W
Avanti
Taurochenodeoxycholic acid-D4 sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
5ß-cholanic acid-3α,7α-diol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H40D4NNaO6S
CAS號碼:
分子量::
525.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>99% (MS)
形狀
methanol solution
包裝
package of 1 × 100 μg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
100 μg/mL in methanol
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330274W-100UG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)