化驗
99% (MS)
形狀
methanol solution
包裝
package of 1 × 100 μg
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
100 μg/mL in methanol
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21+,24-,25-,26+/m0/s1/i8D2,12D2
InChI 密鑰
GHCZAUBVMUEKKP-HSOAMOTCSA-N
包裝
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330273W-100UG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C