重要文件
Z768154
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 50 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41102404
NACRES:
NB.72
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
aluminum
anodized aluminum
特點
fits flask 50 mL
Holds 1x 50 ml
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
IKA 0025000638
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Piston insert for use with 50ml round bottom flask, made of anodized aluminum.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)