重要文件
Z742814
Kern YKA-03 universal adaptor with europlug, uk and usa plugs
pack of 1 ea
同義詞:
power lead
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116500
NACRES:
NB.71
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kern YKA-03
一般說明
Mains adapter YKA-03N, 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, with Euro, UK, US and CH plug types.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)