文件
Z760943
TPP® 冻存管
polypropylene, capacity 1.2 mL
同義詞:
cryo tubes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.22
材料
clear tube
polypropylene
polypropylene tube
screw top cap
screw top neck
self-standing bottom
無菌
sterile
特點
RNase and DNase free
neck thread external thread
包裝
pack of 400 ea
製造商/商標名
TPP 89012
參數
-180-121 °C temp. range
容量
1.2 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • 低温储存管
  • 无菌
  • 无DNAse、RNAse、热原
  • 温度范围:-180°C至121°C
  • 无需使用硅胶垫圈的绝对气密性保障
  • 不再会有因为过紧而导致的”垫圈弹出“以降至污染风险
  • 外部螺纹
  • 自由直立
  • 星形底部以便于在管架上打开
  • 刻有大面积书写区域
  • 推荐用于蒸汽相的LN2储存
法律資訊
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
相關產品
產品號碼
描述
訂價
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1