重要文件
Z655236
汉纳电导率标准品
conductivity 12880 μS/cm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
暫時無法取得訂價和供貨情況
製造商/商標名
Hanna HI 70030C
電導率測量範圍
12880 μS/cm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Hanna电导率和TDS标准以20 mL小袋供应,以消除任何交叉污染的可能性,并为即用型解决方案提供便利。
使用 NIST 标准化氯化钾和硝酸银溶液制成。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)