濃度
≤2.5% KCl (T)
傅導性
297.0-303.0 μS/cm at 25 °C
密度
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
single component solution
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
標準品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Liver,Kidney
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
客戶也查看了
Bela G, et al.
Analysis and Analyzers (2016)
Volunteer stream monitoring a methods manual null