重要文件
Z546712
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 145-175 μm
同義詞:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
盤直徑
120 mm
漏斗容量
1,500 mL
閥桿直徑
22 mm
孔徑
145-175 μm porosity
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)