重要文件
Z547662
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 4-8 μm, joint: ST/NS 14/20
同義詞:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS14/20
容量
15 mL
盤直徑
20 mm
孔徑
4-8 μm porosity
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)