重要文件
Z529036
Sigma-Aldrich
Aldrich® can/drum adapters
Buttress-thread adapter
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.01
暫時無法取得訂價和供貨情況
一般說明
2 in. NPT thread to 2 in. buttress-thread for Aldrich plastic cans and drums.
Chemically inert PBT adapters permit the attachment of pumps and bottle-top dispensers to Aldrich 5 gal cans or drums.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2