文件
Z261955
Optifix® PTFE thread adapter
neck thread size GL 45
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.01
頸螺紋尺寸
GL 45
製造商/商標名
Fortuna Graf
存貨情形
not available in EU
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Made of PTFE. Adapts Optifix dispensers to other bottle thread sizes.
法律資訊
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.