重要文件
Z507199
Supelco
Michel-Miller Swagelok® 转接头
NPTF 1/8 in., Nylon, Ace-Thred for #25
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
Nylon
製造商/商標名
Ace Glass 584422
技術
LPLC: suitable
NPTF
1/8 in.
接頭
Ace-Thred for #25
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于将具有 Ace 螺纹的玻璃器皿与 Swagelok 管路的连接。一端为 Ace-Thred,另一端为 NPTF。将管路与 M-M 色谱柱连接。带 #50 Ace-Thred 螺纹接口的转接头适用于大号 Ace 色谱柱。
法律資訊
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)