重要文件
Z310778
Volac® mini-volumetric flask
volume 1 mL, accuracy: ±0.025 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass
接合處
joint ST/NS neck7/16
描述
Class A
特點
class A
包裝
pkg of 5 ea
製造商/商標名
Poulton & Graf
存貨情形
not available in USA and Canada
體積測量範圍
1 mL, accuracy: ±0.025 mL
容量
1 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
The trapezoidal shape provides a larger base for more stability. Each Volac flask comes complete with a 7/16 PP stopper and is individually calibrated and printed tested for accuracy (Does not contain a works certificate).
法律資訊
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)