重要文件
Z284688
Supelco
Spectroline® 紫外灯管
Replacement 4 W longwave bulb
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NC.07
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
尺寸
6 1/4 in. × 2 in. × 1 in.
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • 4W 长波紫外灯
  • 需要 4 节 AA 电池(未包含)
腳註
CE批准
法律資訊
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)