重要文件
Z282065
Sigma-Aldrich
Coors alumina pestle
for Z282014
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.35
材料
alumina
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Coorstek 60371
杵長度
100 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
法律資訊
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)