材料
borosilicate glass
技術
vacuum filtration: suitable
高度
4.3 cm (1.7 in.)
直徑
2.7 in.
培養瓶容量
125 mL
接頭
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
應用
filtration
運輸包裝
ambient
相關類別
一般說明
Millipore真空过滤侧臂烧瓶
125 mL,螺纹侧臂
这些侧臂烧瓶可与Millipore经典玻璃换膜过滤器一起进行真空过滤。
该产品是微量分析用玻璃换膜过滤器套件的附件。
功能 & 优势:
•侧臂连接到带3/8 in. I.D.软管的真空源
•1 L和4 L烧瓶接受8号穿孔塞子
•125 mL烧瓶接受5号塞子
应用:
使用经典过滤器支架真空过滤
125 mL,螺纹侧臂
这些侧臂烧瓶可与Millipore经典玻璃换膜过滤器一起进行真空过滤。
该产品是微量分析用玻璃换膜过滤器套件的附件。
功能 & 优势:
•侧臂连接到带3/8 in. I.D.软管的真空源
•1 L和4 L烧瓶接受8号穿孔塞子
•125 mL烧瓶接受5号塞子
应用:
使用经典过滤器支架真空过滤