重要文件
Z112518
玛瑙研钵和研杵
Standard form, O.D. 65 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
agate
直徑
13 mm
內徑
50 mm
外徑
65 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
由天然玛瑙制成,具有高度抛光的研磨表面。非常适合制备实验室样品和高纯度粉末。玛瑙材料是一种特殊的硅酸盐,主要成分为SiO2。它耐洗涤剂。可耐受最高达350°C的高温。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)